02379
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
for GC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Qualité
for GC derivatization
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
Pf
66-70 °C
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)OC(=O)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F
InChI
1S/C14F10O3/c15-3-1(4(16)8(20)11(23)7(3)19)13(25)27-14(26)2-5(17)9(21)12(24)10(22)6(2)18
Clé InChI
BGCIWPHADHBSOS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?