00879
8-Acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1-Acetoxypyrene-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt, Trisodium-8-acetoxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Qualité
for fluorescence
Essai
≥98.0% (TLC)
Pf
238-248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M potassium phosphate pH 8.0 (esterase)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Application
Autres remarques