00459
Nerolidol
mixture of cis and trans, analytical standard
Synonyme(s) :
3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, 3-Hydroxy-3,7,11-trimethyl-1,6,10-dodecatriene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Pureté
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.478-1.483
n20/D 1.479 (lit.)
Point d'ébullition
114 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
Clé InChI
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup