Key Documents
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-N-methyl-L-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro Beilstein :
2462310
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable