Principaux documents
00083
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(PO3Me2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-O-(dimethylphospho)-L-tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H24NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.34
Beilstein:
3632773
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
≤25 % (w/w) dioxane
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COP(=O)(OC)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H24NO8P/c1-16(2,3)24-15(20)17-13(14(18)19)10-11-6-8-12(9-7-11)25-26(21,22-4)23-5/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m0/s1
Clé InChI
SPVKDJVZEGSJSS-ZDUSSCGKSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable