Documents
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Formule linéaire :
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Poids moléculaire :
555.85
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Température de stockage
15-25°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable