30-4170
Triéthanolamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
600 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F
Point d'éclair (°C)
179 °C