Principaux documents
30-3240
Sigma-Aldrich
o-Tolidine solution
Synonyme(s) :
Ellms-Hauser solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Beilstein:
2210640
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
~0.1 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the determination of chlorine, chloride, gold, etc[1][2][3][4]
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
S.A. Momin et al.
Analytica Chimica Acta, 244, 71-71 (1991)
Stabilized neutral orthotolidine, SNORT, colorimetric method for chlorine.
J D Johnson et al.
Analytical chemistry, 41(13), 1744-1750 (1969-11-01)
B. Demirata et al.
Analytical Sciences, 8, 225-225 (1992)
E. Scheubeck et al.
Z. Anal. Chem., 249, 370-370 (1970)
Shinpei Kawarai et al.
The Journal of veterinary medical science, 72(2), 131-140 (2009-11-27)
It is essential to develop a technique to culture purified skin-derived mast cells (SMCs) to facilitate immunological research on allergic diseases in dogs. This study was performed to develop an efficient culture system for canine SMCs and to characterize the