30-1840
Thionyl chloride
SAJ special grade, ≥95.0%
About This Item
Qualité
SAJ special grade
Pression de vapeur
97 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.518 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C (lit.)
Pf
−105 °C (lit.)
Densité
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
Clé InChI
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable