28-4220
Sodium sulfate decahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Synonyme(s) :
Glauber’s salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
98.0-102.0%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
5.0-7.0
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable