28-3809
Phosphate de sodium monobasic
SAJ special grade, 99.0-101.0%
Synonyme(s) :
Phosphate monosodique, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
99.0-101.0%
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable