28-2650
Sodium ethoxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
Sodium ethylate
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
1.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup