28-2590
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
JIS special grade, ≥92.0%
Synonyme(s) :
Cupral, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
5.9 (vs air)
Pureté
≥92.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
95-98.5 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable