Principaux documents
28-1080
Sigma-Aldrich
Silicon standard solution
1000 ppm Si, suitable for atomic absorption spectrometry
Synonyme(s) :
Silicon dioxide solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1000 ppm Si
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable