28-0980
Silicon dioxide
JIS special grade
Synonyme(s) :
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Pf
1610 °C (lit.)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable