Principaux documents
28-0677
Gel de silice
CP, blue, bead size
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12165101
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
CP
Disponibilité
available only in Japan
Couleur
blue
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N