Merck
Passer à
24-6770
Pyrophosphoric acid
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonyme(s) :
Diphosphoric acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(HO)2P(O)OP(O)(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.98
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-574-0
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
SAJ first grade
assay
≥90.0%
form
solid
availability
available only in Japan
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/H4O7P2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI key
XPPKVPWEQAFLFU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrophosphoric acid
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges