24-4460
Potassium cyanide
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
Pf
634 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Clé InChI
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable