24-1090
Periodic acid
SAJ special grade, ≥98.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98.5%
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Disponibilité
available only in Japan
Pf
122 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Chaîne SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clé InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges