24-0900
Pentane
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Pression de vapeur
26.98 psi
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F
Point d'éclair (°C)
-49 °C