19-0320
Magnesium nitrate hexahydrate
SAJ first grade, 98.0-103.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
6 (vs air)
Essai
98.0-103.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L)
Pf
89 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clé InChI
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1