18-0760
Lead(II) oxide
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Disponibilité
available only in Japan
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Pf
886 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)