15-1200
Iron(III) chloride solution
CP, 38%
Synonyme(s) :
Ferric chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
38%
Chaîne SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable