15-0510
myo-inositol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6-hexahydroxycyclohexane, i-inositol, méso-inositol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Pureté
≥99.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
222-227 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable