13-1740
Hydrochloric acid
0.05 M
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide chlorhydrique solution, 0.05 M
Pression de vapeur
190 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
0.05 M
1/20 N
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Densité
1 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable