Principaux documents
11-0750
Sigma-Aldrich
Formamide
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Beilstein:
505995
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Qualité:
SAJ first grade
Essai:
≥98.5%
Technique(s):
hybridization: suitable
pb:
210 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Essai
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
2.7-19 % (lit.)
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
hybridization: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Min Chen et al.
Prenatal diagnosis, 35(6), 534-543 (2015-02-03)
To develop a single-tube multi-marker assay for improved preimplantation genetic diagnosis (PGD) of deletional and/or non-deletional Hb Bart's hydrops fetalis syndrome, providing haplotype confirmation of deletional status, and maximization of linkage informativity. We performed in silico mining to identify novel
Penelope A Bryant et al.
PloS one, 6(5), e19556-e19556 (2011-06-10)
A central issue in the design of microarray-based analysis of global gene expression is that variability resulting from experimental processes may obscure changes resulting from the effect being investigated. This study quantified the variability in gene expression at each level
Mado Vandewoestyne et al.
International journal of legal medicine, 123(5), 441-447 (2009-03-26)
Laser microdissection is a valuable tool for isolating specific cells from mixtures, such as male cells in a mixture with female cells, e.g., in cases of sexual assault. These cells can be stained with Y-chromosome-specific probes. We developed an automatic
A Touati et al.
Journal of clinical microbiology, 53(10), 3182-3194 (2015-07-24)
Molecular typing of Mycoplasma pneumoniae is an important tool for identifying grouped cases and investigating outbreaks. In the present study, we developed a new genotyping method based on single nucleotide polymorphisms (SNPs) selected from the whole-genome sequencing of eight M.
J Veenemans et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2454-2460 (2014-05-03)
Next-generation sequencing (NGS) has the potential to provide typing results and detect resistance genes in a single assay, thus guiding timely treatment decisions and allowing rapid tracking of transmission of resistant clones. We evaluated the performance of a new NGS