11-0740
Formamide
JIS special grade, ≥98.5%
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Limite d'explosivité
2.7-19 % (lit.)
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
hybridization: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter