Principaux documents
09-1400
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥99.0%
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES 
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
Clé InChI
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable