05-5160
Cobalt(II) chloride hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
Synonyme(s) :
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cobalt
Disponibilité
available only in Japan
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges