05-3410
Chloroforme
SAJ first grade, ≥99.0%, contains 0.4-0.8% ethanol
Synonyme(s) :
Trichlorométhane, Trichlorure de méthylidyne
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
160 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Contient
0.4-0.8% ethanol
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
60.5-61.5 °C (lit.)
Pf
−63 °C (lit.)
Densité
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash