05-2753
Chlorine water
CP
Synonyme(s) :
Chlorine solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
InChI
1S/Cl2/c1-2
Clé InChI
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable