05-1760
Carboxyméthylcellulose sodium salt
SAJ first grade
Synonyme(s) :
Carboxyméthylcellulose de sodium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Forme
solid
Composition
Na, 6.0-8.5%
Disponibilité
available only in Japan
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable