03-0360
Barium hydroxide octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
12.5 (20 °C, 50 g/L)
Pf
78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges