01-4750
Ammonium iodide
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 210.9 °C)
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline
Disponibilité
available only in Japan
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)