Principaux documents
10904988001
Roche
m7G(5′)ppp(5′)G
P1-5′-(7-Methyl)-guanosine-P3-5′-guanosine triphosphate
Synonyme(s) :
methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-, p1-5′-(7-methyl)-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate | methyl-guanosine-p3-5′-guanosine-triphosphate, p1-5′-7-
About This Item
Code UNSPSC :
41116100
Forme
lyophilized
Poids mol.
815.3
Conditionnement
pkg of 5 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Application
The nucleotide is used in combination with the SP6 and T7 RNA polymerase promoter system as an initiator for in vitro RNA synthesis.
Qualité
Typical analysis: 90% m7G(5′)ppp(5′)G (from Porg.), 1.7% lithium
Caractéristiques
Formula: C21H28N10O18P3Li2
Définition de l'unité
Conversion Factor
The data for converting A250 units into mg is: 5 A250 units = 0.2347 μM = 0.1914 mg.
Forme physique
Lyophilizate
Notes préparatoires
Working concentration: The recommended working concentration with T7, T3 or SP6 RNA Polymerases is 1 mM.
Reconstitution
For best results, dissolve in water or TE at 10 mM.
Autres remarques
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.