03117332001
Roche
Bovine Serum Albumin Fraction V, protease-free
from bovine serum
202,00 €
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
About This Item
202,00 €
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% albumin basis (electrophoresis)
Forme
lyophilized
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- for stabilization of purified enzymes
- for site-blocking reagent in ELISA techniques
- as a protein standard for determination of protein concentration[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable