Principaux documents
RIE156322908
Rieke Metals, Inc.
2-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H9ClO/c11-9-4-2-1-3-8(9)10(12)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
Clé InChI
YWKXWPJBKVZFRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-36