ZFCBIXXIT
Box Milli-Q® IX spécifique d'un pays
Availabe only in Italy
Synonyme(s) :
Country Box Milli-Q® IX IT
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 kit
Disponibilité
available only in Italy
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Description générale
Application
Informations légales