Documents
ZEQ7FTPDL
Milli-Q
Pédale de commande
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® EQ 7000 water purification systems
Synonyme(s) :
Pédale de commande pour Milli-Q® EQ 7000
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-POD®
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
Description générale
La pédale de commande est un accessoire connecté au distributeur Q-POD® qui permet de lancer et d'arrêter la distribution d'eau ultra pure (Type 1), d'une simple pression du pied. Lorsqu'elle est combinée au mode de distribution volumétrique, une simple pression sur la pédale lance la production d'eau ultra pure au point de distribution. La distribution s'arrête automatiquement lorsque le volume défini est atteint.
Application
Cette pédale de commande est utilisée pour la distribution d'eau ultra pure en mode "mains libres" au point de distribution des systèmes Milli-Q® EQ 7000.
Caractéristiques et avantages
  • Idéale pour les scientifiques qui ont besoin d'avoir les mains libres lorsqu'ils accèdent à l'eau purifiée.
  • Le mode de distribution volumétrique permet de gagner du temps lors de la distribution répétée du même volume.
  • Compatible avec les protocoles sanitaires du laboratoire, car les utilisateurs n'ont pas besoin de toucher le système pour accéder à l'eau.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany