Documents
XX1012505
Millipore
Fiole Millipore à prise de vide latérale pour la filtration sous vide
125 mL, Threaded side-arm
Synonyme(s) :
Vacuum Filter Flask
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
4.3 cm (1.7 in.)
Diamètre
2.7 in.
Contenance du flacon/de la fiole
125 mL
Raccords
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fiole à vide Millipore avec prise de vide latérale pour la filtration
Fiole de 125 ml avec prise de vide latérale filetée
Ces fioles avec prise de vide latérale sont conçues pour être utilisées dans les procédures de filtration sous vide avec des supports filtres Millipore classiques en Pyrex.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre en Pyrex pour micro-analyses.
Caractéristiques et avantages :
• La tubulure latérale se connecte à la source de vide avec un tuyau de D.I. 3/8''.
• Les fioles de 1 l et de 4 l acceptent les bouchons perforés n° 8.
• Les fioles de 125 ml acceptent les bouchons n° 5.
Applications :
Filtration sous vide à l'aide de supports filtres classiques