Principaux documents
XX1012502
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
25 mm, Glass frit support
Synonyme(s) :
Base en verre pour filtration, Base pour filtration sous vide Millipore
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
fritted glass support (for filter)
silicone stopper (parylene treated)
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
2.5 cm2
Raccords
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 25 mm, support en verre fritté
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire des kits de support filtre en Pyrex de 25 mm Millipore pour micro-analyses.