Principaux documents
WMBSMT002
Milli-Q
Équerre de montage mural
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
Synonyme(s) :
Équerre de montage mural pour systèmes de purification d'eau
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
Saves lab bench space
Conditionnement
pkg of 1 unit
L × l × H
352 mm × 291 mm × 154 mm
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Il est désormais possible de fixer le système de purification de l'eau au mur grâce à notre équerre de montage mural. Cet accessoire de purification d'eau facile à installer pour les systèmes Milli-Q® garantit un gain de place précieux sur la paillasse de laboratoire.
L'équerre de montage mural est compatible avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity®, Synergy® et Elix® Reference.
Caractéristiques et avantages
Gagnez de la place sur la paillasse
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany