Principaux documents
TX0279
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
Synonyme(s) :
Oxolane, Oxyde de butylène, Oxyde de tétraméthylène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
102391
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-726-8
Nom du produit
Tétrahydrofurane, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °F
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Limite d'explosivité
1.8-11.8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤2 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Température de transition
flash point -20 °C
Solubilité
water: miscible
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
Absorption UV
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Application(s)
general analytical
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clé InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
TX0279P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)*0.02% maxRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 212 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-6.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-21.2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1