Principaux documents
TUADP1088
Millipore
Take-Up Adapter Type D - 276 mm (10.88 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
eCl@ss :
32031603
Matériaux
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Compatibilité
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Composants
2 gaskets
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany