TT-10L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Monoclonal Control
Synonyme(s) :
Monoclonal Control
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
unpurified
Niveau de qualité
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 L
Concentration
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of EU IVD directive.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable