TJ-10X2ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent Other Specificities & AHG
BIOSCOT™ Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-94, monoclonal
Conditionnement
pkg of 10 × 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable