Documents
TANKLK001
Milli-Q
détecteur de fuite d'eau
For use with RiOs and Elix® water purification systems
Synonyme(s) :
Détecteur de fuite d'eau avec câble
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Caractéristiques
Sense water, shut down the system and closes the inlet solenoid valve.
Conditionnement
pkg of 1 unit
L du câble
4 m
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le détecteur de fuite d'eau est un accessoire destiné aux systèmes RiOs et Elix® qui détecte la présence d'eau et coupe automatiquement l'alimentation en eau du système. Il protège ainsi le laboratoire des dégâts des eaux en isolant le système de la canalisation principale en cas de fuite.
Les détecteurs de fuite d'eau se placent généralement au sol ou sur une paillasse, à l'endroit le plus pratique pour votre laboratoire.
Application
Ce détecteur de fuite d'eau, accessoire pour les systèmes de purification d'eau RiOs 30/50/100/150/200 et Elix® 20/35/70/100, évite les dégâts des eaux au sein du laboratoire, dans le cas peu probable d'une fuite.
Caractéristiques et avantages
  • Réduit le risque d'inondation : pas de détérioration du laboratoire ou d'autres instruments.
  • Longueur du câble : 4 mètres.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany