Principaux documents
SYMBFLE01
Millipore
Pompe Steritest® Symbio FLEX
2 media pump kit for use in isolator or laminar flow hood
Synonyme(s) :
Pompe pour essais de stérilité, Pompe péristaltique
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
JA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Matériaux
316L stainless steel pump (Pump Head Cover, Bottle Holder, Drain Tray Support)
EPDM rubber seal
polyester keys (keypad)
polyphenylsulfone (PPSU) tubing (Tubing guide, Drain Trat Container)
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Hauteur de la pompe
35.6 cm , with bottle holder
Largeur de la pompe
61.1 cm , with accessories
Hauteur du corps de pompe
18.6 cm , with display
Largeur du corps de pompe
27.6 cm
Profondeur du corps de pompe
36.1 cm
Hauteur de la tête de pompe
8.2 cm
Application(s)
pharmaceutical (Industrial Microbiology)
sterility testing
Description générale
La pompe Steritest® Symbio FLEX pour 2 récipients de milieu est spécialement conçue pour s'adapter aux découpes d'isolateur rondes et ovales, et peut être installée de plusieurs façons. En configuration standard, la pompe est intégrée à un isolateur en intégration haute ou basse. Des kits d'intégration spécialement conçus (vendus séparément) sont proposés en fonction de la configuration choisie. Il existe deux kits d'intégration : un pour la découpe ronde, et un autre pour la découpe ovale. Néanmoins, grâce à sa polyvalence, la pompe peut aussi être utilisée sur une paillasse dans une hotte à flux laminaire, dans un poste de sécurité microbiologique, ou dans une salle propre.
Le système de fermeture automatique de la tête de pompe évite tout risque de pincement des gants et garantit une séparation fiable de l'échantillon liquide. L'ergonomie est un aspect essentiel, c'est pourquoi le plateau de récupération et le porte-flacon peuvent être positionnés de manière simple et flexible autour de la tête de pompe, pour un accès facile dans les environnements restreints. De plus, le plateau de récupération est conçu pour réduire au maximum le risque d'éclaboussure sous la base du canister. ′Le système de détection de pression de la pompe, particulièrement pratique, peut fonctionner selon deux modes différents (suivi de la pression et régulation de la pression), et réduit le risque de résultat erroné et d'interruption de l'essai de stérilité. Pour une précision maximale et un échantillonnage reproductible, même avec les plus petits volumes, la pompe dispose d'une fonction minuteur très commode. Pour garantir encore davantage la reproductibilité des essais et toujours respecter les procédures établies, les méthodes d'essai peuvent être créées sur un ordinateur à l'aide du logiciel Steritest® Symbio. Ces méthodes d'essai sont ensuite transférées vers la pompe et guident l'utilisateur pas à pas.
Il existe aussi toute une gamme d'accessoires en option permettant d'améliorer le déroulement des essais de stérilité.
Application
La pompe Steritest® Symbio FLEX (pour 2 milieux) permet d'effectuer des essais de stérilité dans un isolateur, une hotte à flux laminaire, un poste de sécurité microbiologique ou une salle propre. Le système Steritest® permet de tester les produits stériles suivants : solutions parentérales de petit ou grand volume en flacon en verre ou en plastique, poches souples, ampoules, flacons, seringues préremplies, produits lyophilisés et autres produits solubles en ampoule ou en flacon, antibiotiques en ampoule ou en flacon, dispositifs médicaux, et poudres difficiles à dissoudre.
Caractéristiques et avantages
  • Facile à utiliser.
  • Fiable par nature.
  • Sûr.
  • Conception ergonomique.
  • Convivial.
Composants
Le kit Pompe Steritest® Symbio FLEX contient :
  • Pompe péristaltique.
  • Certificat de qualité.
  • Porte-flacon.
  • Plateau de récupération.
  • Tuyau d'écoulement en silicone.
  • Boîtier de communication.
  • Cordon d'alimentation (adapté à votre pays).
  • Câble réseau.
  • Clé USB.
  • 3 guides de prise en main.
  • 2 tiges filetées.
  • 1 joint plat.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
consumable
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.