Principaux documents
SX1320R
Supelco
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
SpillSolv
Informations légales
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1