Key Documents
SX1243F
Supelco
Acide sulfurique solution
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution, normality
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352322
Agence
traceable to NIST
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques
Tolerance: ±0.00010N
Remarque sur l'analyse
Color Limit: "10 max."
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable